5-Chinolincarbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Chinolincarboxaldehyd
ACTIAS20191G1EA
196
CHF
ACTIAS20191G1
ACTIAS20191G5
5-Chinolincarbaldehyd
5-Chinolincarbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO MW: 157,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00805835 CAS-Nummer: 22934-41-4 |