8-Bromoquinoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS7098G5EA
0
CHF
ACTIAS7098G5
ACTIAS7098G25
8-Bromoquinoline
8-Bromoquinoline
Formula:
C₉H₆BrN MW: 208.06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191859 CAS Number: 16567-18-3 |