5-Bromoquinoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS1006G5EA
0
CHF
ACTIAS1006G5
ACTIAS1006G25
5-Bromoquinoline
5-Bromoquinoline
Formula:
C₉H₆BrN MW: 208.06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234481 CAS Number: 4964-71-0 |