3,5-Dimethylbenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24890G100EA
0
CHF
ACTIAS24890G100
ACTIAS24890G25
3,5-Dimethylbenzonitrile
3,5-Dimethylbenzonitrile
Formula:
C₉H₉N |
MDL Number:
MFCD00060670 CAS Number: 22445-42-7 EINECS: 245-001-9 |