2,6-Dimethylbenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32449G5EA 57 CHF
ACTIAS32449G5 ACTIAS32449G10
2,6-Dimethylbenzonitrile
2,6-Dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₉N
MDL Number: MFCD00037166
CAS Number: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5