5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
ACTIAS33822G100EA
0
CHF
ACTIAS33822G100
ACTIAS33822G10
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formula:
C₅H₃BrOS MW: 191.05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005432 CAS Number: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |