4-Morpholinoanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20448G25EA
0
CHF
ACTIAS20448G25
4-Morpholinoanilin
4-Morpholinoanilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006169 CAS-Nummer: 2524-67-6 EINECS: 219-760-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |