(±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
(+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
ACTIAS33218G5EA
0
CHF
ACTIAS33218G5
ACTIAS33218G10
(±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
(±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Formula:
C₈H₁₀BrN MW: 200.08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00025548 CAS Number: 24358-62-1 EINECS: 246-200-3 |