(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
(S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
ACTIAS34126G10EA
0
CHF
ACTIAS34126G5
ACTIAS34126G10
ACTIAS34126G100
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Formula:
C₉H₁₃NO MW: 151.21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00671660 CAS Number: 41851-59-6 UN: 2735 ADR: 8,III |