(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
[1-(4-Bromophenyl)ethyl]amine
, (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
ACTIAS23080G5EA
0
CHF
ACTIAS23080G5
ACTIAS23080G25
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Formula:
C₈H₁₀BrN MW: 200.08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00025548 CAS Number: 45791-36-4 EINECS: 256-245-0 |