1,3-Diethylharnstoff
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20170G25EA
41
CHF
ACTIAS20170G25
ACTIAS20170G100
1,3-Diethylharnstoff
1,3-Diethylharnstoff
Formel:
C₅H₁₂N₂O MW: 116,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009028 CAS-Nummer: 623-76-7 EINECS: 210-811-3 |