4-Fluorophenethylamine
ACTIAS21084G100EA
0
CHF
ACTIAS21084G100
4-Fluorophenethylamine
4-Fluorophenethylamine
Formula:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00134208 CAS Number: 1583-88-6 EINECS: 216-435-6 |