3-Fluorophenethylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
ACTIAS20572G25EA
0
CHF
ACTIAS20572G25
ACTIAS20572G100
3-Fluorophenethylamine
3-Fluorophenethylamine
Formula:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075376 CAS Number: 404-70-6 |