3,4-Dichlorophenethylamine
ACTIAS24938G25EA
0
CHF
ACTIAS24938G25
ACTIAS24938G100
ACTIAS24938G5
3,4-Dichlorophenethylamine
3,4-Dichlorophenethylamine
Formula:
C₈H₉Cl₂N MW: 190.07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00060617 CAS Number: 21581-45-3 |