2-Chlorophenethylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24054G25EA 75 CHF
ACTIAS24054G25 ACTIAS24054G100
2-Chlorophenethylamine
2-Chlorophenethylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
MW: 155.63 g/mol
MDL Number: MFCD00008185
CAS Number: 13078-80-3
EINECS: 235-982-1