2,6-Dichlorophenethylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-(2-Aminoethyl)-1,3-dichlorobenzene2-(2,6-Dichlorophenyl)ethylamine2,6-Dichlorophenethylamine1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethane
ACTIAS24939G25EA 0 CHF
ACTIAS24939G25 ACTIAS24939G100 ACTIAS24939G5
2,6-Dichlorophenethylamine
2,6-Dichlorophenethylamine
Formula: C₈H₉Cl₂N
MW: 190.07 g/mol
MDL Number: MFCD00060612
CAS Number: 14573-23-0