3,4-Dimethylbenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21516G25EA 0 CHF
ACTIAS21516G500 ACTIAS21516G25 ACTIAS21516G100
3,4-Dimethylbenzaldehyde
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Boiling Pt: 68 °C (0.8 mmHg)
Density: 1.012 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016612
CAS Number: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2