4-Isopropylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
Cumidin
ACTIAS21354G100EA
0
CHF
ACTIAS21354G100
ACTIAS21354G25
4-Isopropylanilin
4-Isopropylanilin
Formel:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa) Melting Pt: –63 °C Dichte: 0,9526 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007900 CAS-Nummer: 99-88-7 EINECS: 202-797-2 UN: 1760 ADR: 8,III Merck Index: 13,02647 |