2-Chloro-3-nitrotoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32982G5EA
0
CHF
ACTIAS32982G5
ACTIAS32982G1
2-Chloro-3-nitrotoluene
2-Chloro-3-nitrotoluene
Formula:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol |
MDL Number:
MFCD00134653 CAS Number: 3970-40-9 EINECS: 223-591-9 UN: 2433 ADR: 6.1,III |