4-Isopropylbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS20393G100EA
0
CHF
ACTIAS20393G100
ACTIAS20393G10
ACTIAS20393G25
ACTIAS20393G5
4-Isopropylbenzoesäure
4-Isopropylbenzoesäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa) Melting Pt: 115…117 °C Dichte: 1,162 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002564 CAS-Nummer: 536-66-3 EINECS: 208-642-5 Merck Index: 12,02684 |