4-Bromo-2-nitrotoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Warning
ACTIAS21187G25EA 0 CHF
ACTIAS21187G25 ACTIAS21187G100
4-Bromo-2-nitrotoluene
4-Bromo-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Boiling Pt: 75…82 °C (0,3 mmHg)
Melting Pt: 43…46 °C
MDL Number: MFCD00041243
CAS Number: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3