4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
5-Amino-2-brom-α,α,α-trifluortoluol
, 4-Brom-α,α,α-trifluor-m-toluidin
ACTIAS40400G100EA
0
CHF
ACTIAS40400G100
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N MW: 240,02 g/mol Siedepunkt: 81…84 °C (0,5 mmHg) Melting Pt: 55…56 °C |
MDL Number:
MFCD00007827 CAS-Nummer: 393-36-2 EINECS: 206-885-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |