3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS40306G100EA
0
CHF
ACTIAS40306G100
ACTIAS40306G25
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₅BrF₃N MW: 240.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00236205 CAS Number: 54962-75-3 EINECS: 259-412-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |