2-Bromo-5-fluorotoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
Synonyms:
1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
ACTIAS21074G100EA
0
CHF
ACTIAS21074G100
2-Bromo-5-fluorotoluene
2-Bromo-5-fluorotoluene
Formula:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Boiling Pt: 177 °C (1013 hPa) Density: 1.49 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00017921 CAS Number: 452-63-1 EINECS: 207-203-5 UN: 1993 ADR: 3,III |