2-Brom-5-chlortoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS32259G10EA
0
CHF
ACTIAS32259G10
2-Brom-5-chlortoluol
2-Brom-5-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl MW: 205,48 g/mol Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa) Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000602 CAS-Nummer: 14495-51-3 EINECS: 238-503-4 |