2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34586G5EA
0
CHF
ACTIAS34586G10
ACTIAS34586G5
ACTIAS34586G1
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine
Formula:
C₁₁H₇F₂N MW: 191.18 g/mol |
MDL Number:
MFCD07787526 CAS Number: 391604-55-0 |