3-Iodobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23309G5EA
58
CHF
ACTIAS23309G5
ACTIAS23309G25
3-Iodobenzaldehyde
3-Iodobenzaldehyde
Formula:
C₇H₅IO MW: 232.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039573 CAS Number: 696-41-3 |