4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32298G5EA
0
CHF
ACTIAS32298G5
ACTIAS32298G1
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₃BrF₃N |
MDL Number:
MFCD06659466 CAS Number: 191165-13-6 |