4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34590G1EA 0 CHF
ACTIAS34590G1 ACTIAS34590G10 ACTIAS34590G5
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
MDL Number: MFCD07787171
CAS Number: 24078-12-4