2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33897G10EA
0
CHF
ACTIAS33897G10
ACTIAS33897G1
ACTIAS33897G5
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₇BrO MW: 199.05 g/mol |
MDL Number:
MFCD04039890 CAS Number: 824-54-4 |