2-(Trimethylsilyl)thiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50278G5EA 0 CHF
ACTIAS50278G5 ACTIAS50278G1 ACTIAS50278G25
2-(Trimethylsilyl)thiazole
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formula: C₆H₁₁NSSi
MW: 157.31 g/mol
MDL Number: MFCD00066274
CAS Number: 79265-30-8