2-Brom-5-thiazolcarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50074G1EA 0 CHF
ACTIAS50074G1 ACTIAS50074G5
2-Brom-5-thiazolcarbonsäure
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
MDL Number: MFCD04115730
CAS-Nummer: 54045-76-0