Ethyl-2-indolcarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
, 2-Carbethoxyinole
ACTIAS20169G25EA
36
CHF
ACTIAS20169G25
ACTIAS20169G100
Ethyl-2-indolcarboxylat
Ethyl-2-indolcarboxylat
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ MW: 189,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005609 CAS-Nummer: 3770-50-1 EINECS: 223-206-4 |