6-(Trifluoromethyl)oxindole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32287G1EA 0 CHF
ACTIAS32287G1 ACTIAS32287G10 ACTIAS32287G5
6-(Trifluoromethyl)oxindole
6-(Trifluoromethyl)oxindole
Formula: C₉H₆F₃NO
MDL Number: MFCD01075220
CAS Number: 1735-89-3