1-Benzyl-4-piperidone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: N-Benzyl-4-piperidone1-Benzyl-4-piperidinone
ACTIAS20094G500EA 0 CHF
ACTIAS20094G500 ACTIAS20094G100
1-Benzyl-4-piperidone
1-Benzyl-4-piperidone
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189.26 g/mol
MDL Number: MFCD00006192
CAS Number: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4