(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS37160G1EA
0
CHF
ACTIAS37160MG250
ACTIAS37160G1
(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉BrO MW: 201,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD06201860 CAS-Nummer: 100760-04-1 |