4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31518G1EA
0
CHF
ACTIAS31518G1
ACTIAS31518G10
ACTIAS31518G5
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄BrNO₃ MW: 230.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00204031 CAS Number: 163596-75-6 |