5-Methoxytryptamin Hydrochlorid
ACTIAS21693G100EA
0
CHF
ACTIAS21693G100
ACTIAS21693G25
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₂O |
MDL Number:
MFCD00005662 CAS-Nummer: 66-83-1 EINECS: 200-637-6 |