3-Bromo-2-nitroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40316G5EA
0
CHF
ACTIAS40316G5
3-Bromo-2-nitroaniline
3-Bromo-2-nitroaniline
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD08063248 CAS Number: 7138-15-0 |