2-Brom-6-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35634G1EA
0
CHF
ACTIAS35634G1
ACTIAS35634G5
2-Brom-6-nitroanilin
2-Brom-6-nitroanilin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD09263476 CAS-Nummer: 59255-95-7 |