3-Bromo-2-fluoroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32421G5EA
85.38
CHF
ACTIAS32421G5
ACTIAS32421G1
3-Bromo-2-fluoroaniline
3-Bromo-2-fluoroaniline
Formula:
C₆H₅BrFN |
MDL Number:
MFCD09864700 CAS Number: 58534-95-5 |