4-Benzyloxyindole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50060G100EA 0 CHF
ACTIAS50060G1 ACTIAS50060G100 ACTIAS50060G5 ACTIAS50060G25
4-Benzyloxyindole
4-Benzyloxyindole
Formula: C₁₅H₁₃NO
MW: 223.27 g/mol
MDL Number: MFCD00047200
CAS Number: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0