6-Fluorosalicylaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
ACTIAS32361G1EA
0
CHF
ACTIAS32361G1
ACTIAS32361G5
6-Fluorosalicylaldehyde
6-Fluorosalicylaldehyde
Formula:
C₇H₅FO₂ MW: 140.11 g/mol |
MDL Number:
MFCD01090996 CAS Number: 38226-10-7 |