5-Bromobenzothiazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31968G1EA
0
CHF
ACTIAS31968G1
ACTIAS31968G5
5-Bromobenzothiazole
5-Bromobenzothiazole
Formula:
C₇H₄BrNS |
MDL Number:
MFCD03001442 CAS Number: 768-11-6 |