1-Methyl-4-piperidone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
N-Methyl-4-piperidone
ACTIAS20104G100EA
0
CHF
ACTIAS20104G100
1-Methyl-4-piperidone
1-Methyl-4-piperidone
Formula:
C₆H₁₁NO MW: 113.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006191 CAS Number: 1445-73-4 EINECS: 215-895-5 |