4-Iodphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20034G25EA 141 CHF
ACTIAS20034G25 ACTIAS20034G100
4-Iodphenol
4-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 92…93 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002327
CAS-Nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058