3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34191G5EA
0
CHF
ACTIAS34191G5
ACTIAS34191G1
ACTIAS34191G10
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
Formula:
C₇H₅IO₃ MW: 264.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD02068386 CAS Number: 58123-77-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |