2-Iodbenzoesäure

Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH

ACTIAS34880G100EA 0 CHF
ACTIAS34880G100
2-Iodbenzoesäure
2-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 159…160 °C
Dichte: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002419
CAS-Nummer: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR