3-Fluoro-4-nitroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40351G5EA
0
CHF
ACTIAS40351G5
ACTIAS40351G10
3-Fluoro-4-nitroaniline
3-Fluoro-4-nitroaniline
Formula:
C₆H₅FN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD03412239 CAS Number: 2369-13-3 EINECS: 219-130-6 |