2,6-Difluoranilin

Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Gefahr

Synonyms: 2,6-Difluorphenylamin

ACTIAS40137G100EA 0 CHF
ACTIAS40137G100
2,6-Difluoranilin
2,6-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 51 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,199 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007655
CAS-Nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR